Läs mer
Fluticasone 17Beta-Carboxylic Acid Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluticasone 17beta-Carboxylic Acid Propionate |
| CAS | 65429-42-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C24 H30 F2 O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)-, (6α,11β,16α,17α)-, 6α,9-difluoro-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxo-17-(propanoyloxy)androsta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, Fluticasone Propionate Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30F2O6/c1-5-19(29)32-24(20(30)31)12(2)8-14-15-10-17(25)16-9-13(27)6-7-21(16,3)23(15,26)18(28)11-22(14,24)4/h6-7,9,12,14-15,17-18,28H,5,8,10-11H2,1-4H3,(H,30,31)/t12-,14+,15+,17+,18+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| LEDER | CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.49 |
| Visa mer |