Läs mer
Fluticasone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluticasone acetate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29F3O5S/c1-12-7-15-16-9-18(26)17-8-14(29)5-6-21(17,3)23(16,27)19(30)10-22(15,4)24(12,32-13(2)28)20(31)33-11-25/h5-6,8,12,15-16,18-19,30H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vikt | 486.1688 |
| Procent renhet | >95% |