Läs mer
Fluticasone Propionate-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluticasone propionate-D5 |
| CAS | 1093258-28-6 |
| Molekylformel | C25 H26 D5 F3 O5 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy-2,2,3,3,3-d5)-, S-(fluoromethyl) ester, (6α,11β,16α,17α)-, Fluticasone propionate-d5, Fluticasone propionate-2,2,3,3,3-D5, 6α,9-Difluoro-17-[[(fluoromethyl)sulfanyl]carbonyl]-11β-hydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-dien-17α-yl 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoate, (6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy-2,2,3,3,3-d5)androsta-1,4-diene-17-carbothioic acid S-(fluoromethyl) ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1/i1D3,5D2 |
| LEDER | CCC(=O)OC1(C(CC2C1(CC(C3(C2CC(C4=CC(=O)C=CC43C)F)F)O)C)C)C(=O)SCF |
| IUPAC-namn | [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-17-(fluoromethylsulfanylcarbonyl)-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 505.6 |
| Formel vikt | 505.216 |