Läs mer
Fluticasone (propionate), MedChemExpress
Beskrivning
Fluticasone propionate, a potent topical anti-inflammatory corticosteroid, is a selective glucocorticoid receptor agonist, with an absolute affinity (KD) of 0.5 nM. Fluticasone propionate shows little or no activity at other steroid receptors. Anti-viral activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluticasone (propionate) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 80474-14-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H31F3O5S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (199.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.00 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | O=C(CC)O[C@@]([C@]([C@@]1([H])C2)(C[C@H](O)[C@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@]1([H])C[C@H](F)C3=CC4=O)C)([C@@H]2C)C(SCF)=O |
| Visa mer |