Läs mer
Fluticasone Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluticasone Propionate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1 |
| Formel vikt | 500.1844 |