Läs mer
Fluticasone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluticasone |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27F3O4S/c1-11-6-13-14-8-16(24)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,25)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)30-10-23/h4-5,7,11,13-14,16-17,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 444.1582 |