Läs mer
Flutolanil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flutolanil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16F3NO2/c1-11(2)23-13-7-5-6-12(10-13)21-16(22)14-8-3-4-9-15(14)17(18,19)20/h3-11H,1-2H3,(H,21,22) |
| Formel vikt | 323.1133 |
| Procent renhet | >95% |