Läs mer
Flutrimazole, Mikromol™
Produktkod. 17949749
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17949749 250 mg
1 options
Produktkod. 17949749 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3598.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Flutrimazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Flutrimazole
CAS 119006-77-8
Analyt- eller komponentnamn Flutrimazole
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C22 H16 F2 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Flutrimazole, (RS)-1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-1H-imidazole
InChI formel InChI=1S/C22H16F2N2/c23-19-12-10-18(11-13-19)22(26-15-14-25-16-26,17-6-2-1-3-7-17)20-8-4-5-9-21(20)24/h1-16H
LEDER Fc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3F)n4ccnc4
IUPAC-namn 1-[(2-fluorophenyl)-(4-fluorophenyl)-phenylmethyl]imidazole
Molekylvikt (g/mol) 346.37
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 346.1282 g/mol