Läs mer
Flutrimazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Flutrimazole |
| CAS | 119006-77-8 |
| Molekylformel | C22 H16 F2 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole, 1-[(2-fluorophenyl)(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-, 1-[(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-1H-imidazole, Flutrimazole, UR 4056 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H16F2N2/c23-19-12-10-18(11-13-19)22(26-15-14-25-16-26,17-6-2-1-3-7-17)20-8-4-5-9-21(20)24/h1-16H |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3F)n4ccnc4 |
| IUPAC-namn | 1-[(2-fluorophenyl)-(4-fluorophenyl)-phenylmethyl]imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.37 |
| Formel vikt | 346.1282 |