missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fluvalinate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluvalinate |
| CAS | 69409-94-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluvalinate |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C26 H22 Cl F3 N2 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | DL-Valine, N-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Fluvalinate, Fluvalinate I, Fluvalinate II, ZR 3210 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22ClF3N2O3/c1-16(2)24(32-22-12-11-18(14-21(22)27)26(28,29)30)25(33)35-23(15-31)17-7-6-10-20(13-17)34-19-8-4-3-5-9-19/h3-14,16,23-24,32H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)C(Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F)C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?