Läs mer
τ-Fluvalinate (Mixture of 2 Diastereomers), TRC
Produktkod. 30400552
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30400552 500 mg
1 options
Produktkod. 30400552 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF601100500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tau-Fluvalinate
CAS 102851-06-9
Molekylformel C26 H22 Cl F3 N2 O3
Kvantitet 500 mg
Synonym Apistan, Fluvarol, Fluwarol, Klartan, Mavrik, Mavrik 25EC, Mavrik 2E, Mavrik Aquaflow, Mavrik EW, Minadox, Spur, Spur 22EW, Tau-fluvalinate, τ-Fluvalinate, N-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl D-Valine ester
InChI formel InChI=1S/C26H22ClF3N2O3/c1-16(2)24(32-22-12-11-18(14-21(22)27)26(28,29)30)25(33)35-23(15-31)17-7-6-10-20(13-17)34-19-8-4-3-5-9-19/h3-14,16,23-24,32H,1-2H3/t23?,24-/m1/s1
LEDER CC(C)[C@@H](Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F)C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
IUPAC-namn [cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (2R)-2-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)anilino]-3-methylbutanoate
Molekylvikt (g/mol) 502.91
Formel vikt 502.1271