Läs mer
Fluvastatin 3-Oxo-4,6-diene O-tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluvastatin 3-Oxo-4,6-diene O-tert-Butyl Ester |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30FNO3/c1-19(2)30-24-12-9-7-11-23(24)27(20-14-16-21(29)17-15-20)25(30)13-8-6-10-22(31)18-26(32)33-28(3,4)5/h6-17,19H,18H2,1-5H3/b10-6+,13-8+ |
| Formel vikt | 447.221 |