Läs mer
Fluvastatin-d6 Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluvastatin-d6 Sodium |
| Molekylformel | C24H19D6FNNaO4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl-d6)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Sodium Salt, Fluindostatin, -d6 XU 62-320-d6, Lescol-d6, Lipaxan-d6, Primexin-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m1./s1/i1D3,2D3; |
| LEDER | O[C@@H](C[C@@H](O)CC(O[Na])=O)/C=C/C1=C(C2=CC=C(F)C=C2)C3=C(N1C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=CC=C3 |
| IUPAC-namn | sodium (3R,5S,E)-7-(3-(4-fluorophenyl)-1-(propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)-1H-indol-2-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 439.48 |
| Formel vikt | 439.2 |