Läs mer
Fluvastatin Sodium, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluvastatin Sodium |
| CAS | 93957-55-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluvastatin Sodium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H25 F N O4 . Na |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Fluvastatin Sodium, (3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid sodium salt (1:1), (3R,5S,6E)-rel-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid monosodium salt, Canef, Cranoc, Fluindostatin, Fluvastatin sodium, Fractal, Lescol, Lescol XL, Lochol, Locol, Vastin, XU 62-320, [R*,S*-(E)]-(+/-)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid monosodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m1./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Na+].CC(C)n1c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13 |
| Visa mer |