Läs mer
Fluvastatinnatriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15412202 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412202 5 g 5g
15402202 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412202 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458010050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93957-55-2 | C24H25FNNaO4 | 433.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93957-55-2
Molekylformel C24H25FNNaO4
Molekylvikt (g/mol) 433.46
MDL-nummer MFCD00929076
InChI-nyckel ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
Synonym fluvastatin sodium, sodium 3s,5r-7-3-4-fluorophenyl-1-propan-2-yl-1h-indol-2-yl-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
PubChem CID 66587062
LEDER [Na+].CC(C)N1C(\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC([O-])=O)=C(C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluvastatin sodium salt
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 30g/L.
IUPAC-namn natrium;(3S,5R)-7-[3-(4-fluorfenyl)-1-propan-2-ylindol-2-yl]-3,5-dihydroxihept-6-enoat
Formel vikt 433.45
Procent renhet ≥97.5% (HPLC)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.