Läs mer
Fluvoxamin EP Förorening I, Mikromol™
Produktkod. 30051544
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051544 25 mg
30050631 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051544 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0058.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fluvoxamin EP Förorening I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-N-[5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]hydroxylamine
CAS 61747-22-6
Analyt- eller komponentnamn (E)-N-[5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]hydroxylamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H16 F3 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (E)-N-[5-Methoxy-1-[4-(trifluoro-methyl)phenyl]pentylidene]hydroxylamine, Fluvoxamine Maleate Imp. I (EP), 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone Oxime
InChI formel InChI=1S/C13H16F3NO2/c1-19-9-3-2-4-12(17-18)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8,18H,2-4,9H2,1H3/b17-12+
LEDER COCCCC\C(=N/O)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC-namn (NE)-N-[5-metoxi-1-[4-(trifluorometyl)fenyl]pentyliden]hydroxylamin
Molekylvikt (g/mol) 275.27
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 275,27 g/mol