Läs mer
Fluvoxamine.maleate, 1mg/ml in Methanol (as free base), Lipomed
Beskrivning
Fluvoxamine.maleate, 1mg/ml in Methanol (as free base)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluvoxamine maleate |
| CAS | 61718-82-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluvoxamine maleate |
| Frakt skick | Ice Pk. (-20°C) |
| Molekylformel | C15 H21 F3 N2 O2 . C4 H4 O4 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Synonym | Fluvoxamine maleate, 2-[[[(1 E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine (Z)-butenedioate, 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1 E)-, (2 Z)-2-butenedioate (1:1), 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Avoksin, Avoxin, DU 23000, Depromel, Dumirox, Faverin, Faverin 50, Faverine, Fevarin, Floxyfral, Luvox, MK 264, Maveral, NSC 309469 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | COCCCC\C(=N/OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(E)-[5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxyethanamine |
| Visa mer |