Läs mer
Fluvoxamine.maleate, Lipomed
Produktkod. 30462382
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. 30462382
Brand: Lipomed LPMFLV1796MA50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Fluvoxamine.maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluvoxamine maleate
CAS 61718-82-9
Analyt- eller komponentnamn Fluvoxamine maleate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H21 F3 N2 O2 . C4 H4 O4
Synonym Fluvoxamine maleate, 2-[[[(1 E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxy]ethanamine (Z)-butenedioate, 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (1 E)-, (2 Z)-2-butenedioate (1:1), 1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, O-(2-aminoethyl)oxime, (E)-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Avoksin, Avoxin, DU 23000, Depromel, Dumirox, Faverin, Faverin 50, Faverine, Fevarin, Floxyfral, Luvox, MK 264, Maveral, NSC 309469
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER COCCCC\C(=N/OCCN)\c1ccc(cc1)C(F)(F)F.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-namn (Z)-but-2-enedioic acid;2-[(E)-[5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene]amino]oxyethanamine
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvikt (g/mol) 434.41
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 434.1665 g/mol