Läs mer
Fluvoxamine maleate, MedChemExpress
Beskrivning
Fluvoxamine maleate (DU-23000 maleate) is an antidepressant which functions pharmacologically as a selective serotonin reuptake inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluvoxamine maleate |
| CAS | 61718-82-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H25F3N2O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | DU-23000 maleate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.20 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (46.04 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)/C=C\C(O)=O.FC(C1=CC=C(/C(CCCCOC)=N/OCCN)C=C1)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.41 |
| Visa mer |