Läs mer
Fluvoxamine, MedChemExpress
Produktkod. 16498338
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16498338 10 mg
1 options
Produktkod. 16498338 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0103
MedChemExpress Fluvoxamine (DU-23000) is an antidepressant which functions pharmacologically as a selective serotonin reuptake inhibitor.
Fluvoxamine (DU-23000) is an antidepressant which functions pharmacologically as a selective serotonin reuptake inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluvoxamine
Fysisk form Oil
CAS 54739-18-3
Färg Colorless
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H21F3N2O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym DU-23000
Löslighetsinformation DMSO : 160 mg/mL (502.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(C1=CC=C(/C(CCCCOC)=N/OCCN)C=C1)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 318.33
Formel vikt 318.33
Procent renhet 98.99%