Läs mer
Fluvoxamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluvoxamine, Maleate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15H21F3N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Procent renhet | >95% |