Läs mer
Fluvoxamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluvoxamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H21 F3 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21F3N2O2/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3/b20-14+ |
| Formel vikt | 318.1555 |
| Procent renhet | >95% |