Läs mer
Fluvoxketon, TRC
Produktkod. 30003977
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003977 250 mg
30010293 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30003977 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF603700250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61718-80-7
Molekylformel C13 H15 F3 O2
Molekylvikt (g/mol) 260.25
Synonym 5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, Fluvoxketone, Fluvoxamine Maleate Imp. D (EP)
IUPAC-namn 5-metoxi-1-[4-(trifluorometyl)fenyl]pentan-1-one
LEDER COCCCCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluvoxketone
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3
Formel vikt 260.1024