Läs mer
Fluxametamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluxametamide |
| CAS | 928783-29-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluxametamide |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C20 H16 Cl2 F3 N3 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 4-[5-(3,5-Dichlorophenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]-N-[(methoxyamino)methylene]-2-methylbenzamide, 4-[5-(3,5-Dichlorophenyl)-5-trifluoromethyl-4,5-dihydroisoxazol-3-yl]-N-[(methoxyimino)methyl]-2-methylbenzamide, Fluxametamide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16Cl2F3N3O3/c1-11-5-12(3-4-16(11)18(29)26-10-27-30-2)17-9-19(31-28-17,20(23,24)25)13-6-14(21)8-15(22)7-13/h3-8,10H,9H2,1-2H3,(H,26,27,29) |
| LEDER | CON=CNC(=O)c1ccc(cc1C)C2=NOC(C2)(c3cc(Cl)cc(Cl)c3)C(F)(F)F |
| Visa mer |