Läs mer
Fluxapyroxad 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluxapyroxad |
| CAS | 907204-31-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Fluxapyroxad |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H12 F5 N3 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12F5N3O/c1-26-8-11(16(25-26)17(22)23)18(27)24-14-5-3-2-4-10(14)9-6-12(19)15(21)13(20)7-9/h2-8,17H,1H3,(H,24,27) |
| LEDER | Cn1cc(C(=O)Nc2ccccc2c3cc(F)c(F)c(F)c3)c(n1)C(F)F |
| IUPAC-namn | 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[2-(3,4,5-trifluorophenyl)phenyl]pyrazole-4-carboxamide |
| Visa mer |