Läs mer
Molecular Probes™ FluxOR™ Kaliumjonkanalanalys
Kvantitet:
10 mikroplattor
100 mikroplattor
Förpackningsstorlek
Varje
Beskrivning
- K + -kanalspecifik —mäter jonflöde i både spännings- och ligandstyrda kaliumkanaler
- Snabbpresterande —skärmar i högkapacitetsläge med reproducerbara resultat och utmärkt S/N utan släckande färg
- Farmakologiskt relevanta —kända blockerare visar dosberoende hämning i ett stort signalfönster
De FluxOR™ Kaliumjonkanalanalys möjliggör snabb och robust screening med hög genomströmning (HTS) av kaliumkanalmål i en ny jämviktsmätning, vilket reproducerbart ger IC 50 -värden som förutsäger blockering eller modulering i plattformar med lägre genomströmning. De FluxOR™ färgämnet är tillräckligt känsligt för att låga mM-nivåer av extracellulärt tallium ger stora signaler i högkapacitetsläge. För de flesta applikationer, FluxOR™ färgämnet löses i fysiologisk HBSS-buffert för att laddas in i celler, med hjälp av vår egenutvecklade Powerload™ formulering (katalognummer P10020).
De FluxOR™ Kaliumjonkanalanalys tillhandahåller en koncentrerad talliumlösning och alla nödvändiga buffertar, vilket möjliggör maximal målflexibilitet och enkel användning i ett homogent format som har visats för användning med celler som stabilt uttrycker hERG, såväl som vårt BacMam-hERG leverans- och expressionsreagens (katalognummer B10019 och B10033). Valfritt för användning med detta kit är hERG kaliumkanal-cDNA som konstruerats ’i Invitrogens BacMam-leverans- och expressionssystem. Kombinationen av ett ljust proprietärt fluorescerande kaliumsensorfärgämne och hERG-kaliumkanalgenen som levereras av BacMam ger utmärkt analysdesignflexibilitet och överlägsen känslighet för att detektera kaliumkanalaktivitet i biologiskt relevanta system vid fysiologiska förhållanden utan behov av quenchers.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Kaliumanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Kaliumjonkanalanalys |
| Typ av färg | Kaliumindikator |
| Produktlinje | FluxOR |
| Kvantitet | 100 mikroplattor |
| Frakt skick | Våt is |