Läs mer
Molecular Probes™ FluxOR™ Kaliumjonkanalanalys
Produktkod. 10646474
Kvantitet:
10 mikroplattor
100 mikroplattor
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10646474
Brand: Molecular Probes™ F10016
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
FluxOR™ Kaliumjonkanalanalys
  • K + -kanalspecifik —mäter jonflöde i både spännings- och ligandstyrda kaliumkanaler
  • Snabbpresterande —skärmar i högkapacitetsläge med reproducerbara resultat och utmärkt S/N utan släckande färg
  • Farmakologiskt relevanta —kända blockerare visar dosberoende hämning i ett stort signalfönster
De FluxOR™ Kaliumjonkanalanalys är en optiskt baserad, homogen analys för högkapacitetsscreening (HTS) mätningar av kaliumjonkanal- och transportöraktiviteter. Den homogena analysen är baserad på kaliumkanalernas permeabilitet för tallium I. När kaliumkanaler öppnas av en stimulans detekteras talliuminflöde från det externa mediet med ett mycket känsligt indikatorfärgämne. Den fluorogena signalen återspeglar kvantitativt aktiviteten hos jonkanaler och transportörer som är permeanta för tallium, inklusive hERG, Kir2.1 och andra farmakologiskt viktiga kaliumkanaler. Fluorescens rapporteras i FluxOR™ Systemet blir därmed en surrogatindikator på aktivitet för alla jonkanaler eller transportörer som är genomsläppliga för tallium.
De FluxOR™ Kaliumjonkanalanalys möjliggör snabb och robust screening med hög genomströmning (HTS) av kaliumkanalmål i en ny jämviktsmätning, vilket reproducerbart ger IC 50 -värden som förutsäger blockering eller modulering i plattformar med lägre genomströmning. De FluxOR™ färgämnet är tillräckligt känsligt för att låga mM-nivåer av extracellulärt tallium ger stora signaler i högkapacitetsläge. För de flesta applikationer, FluxOR™ färgämnet löses i fysiologisk HBSS-buffert för att laddas in i celler, med hjälp av vår egenutvecklade Powerload™ formulering (katalognummer P10020).
De FluxOR™ Kaliumjonkanalanalys tillhandahåller en koncentrerad talliumlösning och alla nödvändiga buffertar, vilket möjliggör maximal målflexibilitet och enkel användning i ett homogent format som har visats för användning med celler som stabilt uttrycker hERG, såväl som vårt BacMam-hERG leverans- och expressionsreagens (katalognummer B10019 och B10033). Valfritt för användning med detta kit är hERG kaliumkanal-cDNA som konstruerats ’i Invitrogens BacMam-leverans- och expressionssystem. Kombinationen av ett ljust proprietärt fluorescerande kaliumsensorfärgämne och hERG-kaliumkanalgenen som levereras av BacMam ger utmärkt analysdesignflexibilitet och överlägsen känslighet för att detektera kaliumkanalaktivitet i biologiskt relevanta system vid fysiologiska förhållanden utan behov av quenchers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Kaliumanalys
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Mikroplattläsare
Produkttyp Cellbaserat kaliumflöde
Typ av färg Kaliumindikator
Produktlinje FluxOR
Kvantitet 10 mikroplattor
Frakt skick Våt is