Läs mer
FM-381, MedChemExpress
Beskrivning
FM-381 is a potent covalent reversible inhibitor of JAK3 targeting the unique Cys909. FM-381 has an IC50 of 127 pM for JAK3, with 410, 2700 and 3600-fold selectivity over JAK1, JAK2 and TYK2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FM-381 |
| CAS | 2226521-65-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H24N6O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 8.33 mg/mL (19.44 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(C(/C(C#N)=C/C1=CC=C(C2=NC3=CN=C(NC=C4)C4=C3N2C5CCCCC5)O1)=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.49 |
| Formel vikt | 428.49 |
| Visa mer |