Beskrivning
FMC63 scFv Monoclonal antibody specifically detects FMC63 scFv.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | FMC63 scFv |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | Y45 |
| Konjugera | PE |
| Värd art | Human (HEK293) |
| Kvantitet | 25 Tests |
| Regulatorisk status | RUO |
| Primär eller sekundär | Primary |
| Innehåll och lagring | -20°C, aviod light |
| Isotyp | IgG1 |