Läs mer
Cole-Parmer™ FMI Series RH ventillöst kolvpumphuvud
Produktkod. 15592173 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
10 till 100 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15592173 10 till 100 μL Varje
1 options
Produktkod. 15592173 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0711765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20730.00 SEK
    13997.50 SEK / Paket med 1
    Save 6732.50 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Ventillösa kolvpumpar har lågt underhållsbehov och drabbas av färre kolvkramper eller igensättningar. Med en enda rörlig del blir det mindre drift över tiden, vilket erbjuder miljontals cykler av pålitlig, repeterbar pumpning.
  • Liten förskjutning ger utmärkt precision
  • Fullt justerbar från noll till max
Specifikationer
Beskrivning Ventillöst kolvpumphuvud
Flödeshastighet 10 till 100 μL
Maximalt tryck 100 psi