missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ FMK 9a
Beskrivning
FMK 9a is a potent ATG4B/autophagin-1 inhibitor (IC50 values are 73 nM and 80 nM in cell-based LRA and TR-FRET assays, respectively). Also inhibits calpain and cathepsin B (IC50 values are 96 nM and 200 nM, respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(1S)-2-[(3-Fluoro-2-oxopropyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-1-naphthalenecarboxamide |
| CAS | 1955550-51-2 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Mål | Additional Synthetic Protease Inhibitors |
| Molekylformel | C23H21FN2O3 |
| Renhet | 90% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?