Läs mer
FMK 9a, MedChemExpress
Beskrivning
FMK 9a is an autophagin-1 inhibitor with IC50 values of 80 and 73 μM in FRET and LRA assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FMK 9a |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1955550-51-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H21FN2O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (254.83 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(C=CC=C2)C2=CC=C1)N[C@H](C(NCC(CF)=O)=O)CC3=CC=CC=C3 |
| Visa mer |