Läs mer
FMK, MedChemExpress
Produktkod. 16490608
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490608 5 mg -
16468158 10 mg -
16460356 2 mg -
16413766 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490608 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY52101A5mg
MedChemExpress FMK is a an irreversible RSK2 kinase inhibitor, that covalently modifies the C-terminal kinase domain of RSK.
FMK is a an irreversible RSK2 kinase inhibitor, that covalently modifies the C-terminal kinase domain of RSK.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FMK
CAS 821794-92-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H19FN4O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (292.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER FCC(C1=C(C2=C(N=CN=C2N1CCCO)N)C3=CC=C(C=C3)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 342.37
Formel vikt 342.37
Procent renhet 95.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease