Läs mer
Tocris Bioscience™ Fmk
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18799666
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18799666 10 mg
1 options
Produktkod. 18799666 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4690/10
Irreversible ribosomal S6 kinase 1/2 inhibitor
Fmk is a potent irreversible RSK1/2 inhibitor (IC50 = 15 nM). Inactivates the C-terminal auto-kinase domain activity. Suppresses RSK2 kinase activity in RSK2-expressing HNSCC cell lines. Reduces HNSCC cell invasive ability. Displays no effect on EGF-stimulated phosphorylation of ERK1 or ERK2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[4-Amino-7-(3-hydroxypropyl)-5-(4-methylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-2-fluoroethanone
CAS 821794-92-7
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C18H19FN4O2
Formel vikt 342.37
Renhet 97%