Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | FMN1 |
| Synonym | DKFZp686C2281, DKFZp686G2387, FLJ45135, FMNLimb deformity protein homolog, formin (limb deformity), formin 1, formin-1, LDDKFZP686C2281, MGC125288, MGC125289 |
| Gensymbol | FMN1 |