Läs mer
Fmoc-1,6-diaminohexane, MedChemExpress
Produktkod. 16480976
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
Produktkod. Kvantitet
16480976 200 mg
1 options
Produktkod. 16480976 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103664
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Fmoc-1,6-diaminohexane is an analog of Osw-1 which has the potential for Alzheimer's disease and cancer treatment from patent US 20140135279 A1.
Fmoc-1,6-diaminohexane is an analog of Osw-1 which has the potential for Alzheimer's disease and cancer treatment from patent US 20140135279 A1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fmoc-1,6-diaminohexane
CAS 166410-37-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H26N2O2
Kvantitet 200 mg
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (443.21 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCCCCCN
Molekylvikt (g/mol) 338.44
Formel vikt 338.44
Procent renhet 98.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death