missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fmoc-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl-4-amino-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-N-oxyl-4-amino-4-carboxyl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H29N2O5/c1-23(2)14-25(21(28)29,15-24(3,4)27(23)31)26-22(30)32-13-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,20H,13-15H2,1-4H3,(H,26,30)(H,28,29) |
| Formel vikt | 437.2076 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?