Läs mer
Fmoc-(2S,5R)-5-phenyl-pyrrolidine-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-(2S,5R)-5-phenyl-pyrrolidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 215190-21-9 |
| Molekylformel | C26H23NO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (2S,5R)-5-Phenyl-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(9H-Fluoren-9-ylmethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23NO4/c28-25(29)24-15-14-23(17-8-2-1-3-9-17)27(24)26(30)31-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-24H,14-16H2,(H,28,29)/t23-,24+/m1/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1CC[C@@H](N1C(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | (2S,5R)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-5-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 413.47 |
| Formel vikt | 413.1627 |