Läs mer
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m1/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 437.163 |
| Frakt skick | Room Temperature |