Läs mer
Fmoc-3-(2-naftyl)-D-alanin, TRC
Produktkod. 30179444
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179444 25 g
30179220 1 g
30178939 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179444 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF62505025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138774-94-4
Molekylformel C28 H23 N O4
Molekylvikt (g/mol) 437.49
Synonym (R)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalenepropanoic Acid
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxykarbonylamino)-3-naftalen-2-ylpropansyra
LEDER OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
InChI formel InChI=1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m1/s1
Kvantitet 25 g
Formel vikt 437.163