Läs mer
Fmoc-3-chloro-L-tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-3-chloro-L-tyrosine |
| CAS | 478183-58-3 |
| Molekylformel | C24 H20 Cl N O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H20ClNO5/c25-20-11-14(9-10-22(20)27)12-21(23(28)29)26-24(30)31-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,21,27H,12-13H2,(H,26,30)(H,28,29)/t21-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)c(Cl)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24 |
| IUPAC-namn | (2S)-3-(3-chloro-4-hydroxy-phenyl)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 437.87 |
| Formel vikt | 437.103 |