Läs mer
Fmoc-(3S)-3-amino-1-carboxymethylcaprolactame, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C23H24N2O5 |
| MDL-nummer | MFCD00270208 |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.45 |
| InChI-nyckel | ZYSRRJZAOFHCSC-FQEVSTJZSA-N |
| LEDER | OC(=O)CN1CCCC[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C1=O |
| IUPAC-namn | 2-[(3S)-3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-oxoazepan-1-yl]acetic acid |
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Room Temperature |