Läs mer
Fmoc-(4-carboxymethyl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-(4-carboxymethyl)piperazine |
| CAS | 180576-05-0 |
| Molekylformel | C21 H22 N2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N2O4/c24-20(25)13-22-9-11-23(12-10-22)21(26)27-14-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,24,25) |
| LEDER | OC(=O)CN1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.41 |
| Formel vikt | 366.158 |