Läs mer
Fmoc-6-chloro L-Tryptophan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-6-chloro L-Tryptophan |
| InChI formel | InChI=1S/C26H21ClN2O4/c27-16-9-10-17-15(13-28-23(17)12-16)11-24(25(30)31)29-26(32)33-14-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-10,12-13,22,24,28H,11,14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t24-/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 460.119 |
| Frakt skick | Room Temperature |