Läs mer
(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic Acid (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid |
| CAS | 882847-34-9 |
| Molekylformel | C30 H41 N O10 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-(9H-fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22-heptaoxa-4-azapentacosan-25-oic acid, 5,8,11,14,17,20-Hexaoxa-2-azatricosanedioic acid, 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester |
| InChI formel | InChI=1S/C30H41NO10/c32-29(33)9-11-35-13-15-37-17-19-39-21-22-40-20-18-38-16-14-36-12-10-31-30(34)41-23-28-26-7-3-1-5-24(26)25-6-2-4-8-27(25)28/h1-8,28H,9-23H2,(H,31,34)(H,32,33) |
| LEDER | OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 575.65 |
| Formel vikt | 575.273 |