Läs mer
Fmoc-aminopropyloxy-3-DMT-glycerol, TRC
Produktkod. 30179640
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179640 100 mg
30179490 1 g
30178987 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF625040100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 914981-47-8
Molekylformel C42 H43 N O7
Molekylvikt (g/mol) 673.79
Synonym (9H-Fluoren-9-yl)methyl (3-(3-(Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)-2-hydroxypropoxy)propyl)carbamate
IUPAC-namn 9H-fluoren-9-ylmethyl N-[3-[3-[bis(4-methoxyphenyl)-phenyl-methoxy]-2-hydroxy-propoxy]propyl]carbamate
LEDER O=C(NCCCOCC(O)COC(C1=CC=C(OC)C=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(OC)C=C3)OCC4C5=C(C=CC=C5)C6=C4C=CC=C6
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Fmoc-aminopropyloxy-3-DMT-glycerol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C42H43NO7/c1-46-34-21-17-31(18-22-34)42(30-11-4-3-5-12-30,32-19-23-35(47-2)24-20-32)50-28-33(44)27-48-26-10-25-43-41(45)49-29-40-38-15-8-6-13-36(38)37-14-7-9-16-39(37)40/h3-9,11-24,33,40,44H,10,25-29H2,1-2H3,(H,43,45)
Formel vikt 673.304
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.