Läs mer
Fmoc-Aph(Hor)-OH (~10% THF) (Degarelix intermediate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-Aph(Hor)-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C29H26N4O7/c34-25-14-23(31-28(38)33-25)26(35)30-17-11-9-16(10-12-17)13-24(27(36)37)32-29(39)40-15-22-20-7-3-1-5-18(20)19-6-2-4-8-21(19)22/h1-12,22-24H,13-15H2,(H,30,35)(H,32,39)(H,36,37)(H2,31,33,34,38)/t23-,24-/m0/s1 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 542.1801 |
| Frakt skick | Room Temperature |