Läs mer
Fmoc-Arg(Pbf)-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-Arg(Pbf)-OH |
| CAS | 154445-77-9 |
| Molekylformel | C34 H40 N4 O7 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N5-[[[(2,3-Dihydro-2,2,4,6,7-pentamethyl-5-benzofuranyl)sulfonyl]amino]iminomethyl]-N2-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-ornithine |
| InChI formel | InChI=1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m0/s1 |
| LEDER | Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxykarbonylamino)-5-[[N-[(2,2,4,6,7-pentametyl-3H-benzofuran-5-yl)sulfonyl]karbamimidoyl]amino]pentansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 648.77 |
| Formel vikt | 648.26 |