Läs mer
Fmoc-Asp(OMe)-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-Asp(OMe)-OH |
| CAS | 145038-53-5 |
| Molekylformel | C20 H19 N O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino]-4-methoxy-4-oxobutanoic Acid, N-9-Fluorenylmethoxycarbonylaspartic Acid β-Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO6/c1-26-18(22)10-17(19(23)24)21-20(25)27-11-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16-17H,10-11H2,1H3,(H,21,25)(H,23,24)/t17-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methoxy-4-oxo-butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.37 |
| Formel vikt | 369.1212 |