Läs mer
Fmoc-Beta-alaninol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fmoc-beta-alaninol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO3/c20-11-5-10-19-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17,20H,5,10-12H2,(H,19,21) |
| Formel vikt | 297.1365 |